missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Descripción
Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 quantitates human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1.
Ce gène code un membre de la famille sédolisine des protéases sérines. La protéase fonctionne dans le lysosome pour cliver les tripeptides N-terminaux des substrats et a une activité endopeptidase plus faible. Il est synthétisé comme une enzyme catalytiquement inactive qui est activée et auto-protéolysée lors de l’acidification. Les mutations de ce gène entraînent une lipofuscinose de la céroïde neuronale infantile tardive, associée à l’incapacité de dégrader des neuropeptides spécifiques et à une sous-unité de la synthase ATP dans le lysosome.
Especificaciones
Especificaciones
| Numéro d’adhésion | Protéine du gène 1 inhibant la croissance cellulaire ; lipofuscinose de la ceroïde, neuronale 2 ; CLN 2 ; Cln2 ; GIG 1 ; GIG1 ; protéine inhibant la croissance 1 ; LPIC ; protéase insensible à la pepstatine lysosomale ; protéase insensible à la pepstatine lysosomale ; MGC21297 ; SCAR7 ; TPP 1 ; TPP I ; TPP1 ; TPP-1 ; TPPI ; TPP-I ; tripeptidyl aminopeptidase ; tripeptidyl peptidase 1 ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase 1 ; Tripeptidyl-peptidase I ; UNQ267/PRO304 |
| Plage de dosage | 10 à 2 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 10 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | O14773 |
| Symbole de gène(s) | TPP1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido