missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 ELISA Kit

Code produit. 17185249
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17185249

Marque: Invitrogen™ EH465RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 quantitates human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1.

Ce gène code un membre de la famille sédolisine des protéases sérines. La protéase fonctionne dans le lysosome pour cliver les tripeptides N-terminaux des substrats et a une activité endopeptidase plus faible. Il est synthétisé comme une enzyme catalytiquement inactive qui est activée et auto-protéolysée lors de l’acidification. Les mutations de ce gène entraînent une lipofuscinose de la céroïde neuronale infantile tardive, associée à l’incapacité de dégrader des neuropeptides spécifiques et à une sous-unité de la synthase ATP dans le lysosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Protéine du gène 1 inhibant la croissance cellulaire ; lipofuscinose de la ceroïde, neuronale 2 ; CLN 2 ; Cln2 ; GIG 1 ; GIG1 ; protéine inhibant la croissance 1 ; LPIC ; protéase insensible à la pepstatine lysosomale ; protéase insensible à la pepstatine lysosomale ; MGC21297 ; SCAR7 ; TPP 1 ; TPP I ; TPP1 ; TPP-1 ; TPPI ; TPP-I ; tripeptidyl aminopeptidase ; tripeptidyl peptidase 1 ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase I ; tripeptidyl peptidase 1 ; Tripeptidyl-peptidase I ; UNQ267/PRO304
Plage de dosage 10 à 2 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 10 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) O14773
Symbole de gène(s) TPP1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CLN2
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis