Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour troponine C humaine
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Le kit Human Troponin C quantifie la troponine C humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la troponine C humaine naturelle et recombinante.
La troponine (Tn) est la protéine régulatrice centrale de la contraction des muscles striés. Elle comprend trois composants : la Tn-I qui est l’inhibiteur de l’actomyosine ATPase, la Tn-T qui contient le site de liaison de la tropomyosine et la Tn-C. La liaison du calcium à la Tn-C abolit l’action inhibitrice de la Tn sur les filaments d’actine et, du fait de l’absorption des ions calcium par la troponine-C, les éléments du filament mince du muscle subissent une série de modifications allostériques qui permettent l’interaction de l’actine avec la myosine, l’hydrolyse de l’ATP et la génération de tension.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AI874626 ; cardiaque 3 ; troponine cardiaque C ; troponine cardiaque I ; CMD1FF ; CMD1Z ; CMD2A ; CMH13 ; CMH7 ; cTNC ; cTnI ; MGC116817 ; RCM1 ; troponine C du muscle squelettique et cardiaque à contraction lente ; Tn1 ; TnC ; TN-C ; tncc ; Tni ; TNN I3 ; TNNC ; TNNC 1 ; TNNC1 ; TNNI3 ; troponine C type 1 (lent) ; troponine C, squelettique cardiaque/lent ; troponine C, muscles squelettiques et cardiaques lents ; troponine C1, lent ; troponine C1, type squelettique et cardiaque lent ; Troponine I ; Troponine I cardiaque ; Troponine I |
| Plage de dosage | 0,11 à 75 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,11 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P63316 |
| Symbole de gène(s) | Tnnc1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |