missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour trypsine humaine 1 / PRSS1
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Le kit Human Trypsin 1 / PRSS1 quantifie la trypsine 1 / PRSS1 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la trypsine PRSS1 humaine naturelle et recombinante.
La trypsine est une enzyme 24 kDa de la famille des protéases à sérine. Elle est produite dans le pancréas comme précurseur inactif, le trypsinogène, mais l’enzyme active se trouve dans le tractus gastro-intestinal où il dégrade les protéines en grands peptides. La trypsine préfère les résidus de lysine et d’arginine. L’un des substrats de la trypsine est le chymotrypsinogène qui est clivé pour produire la chymotrypsine active. Des niveaux élevés de trypsine immunoréactive dans la circulation sanguine peuvent indiquer un dysfonctionnement pancréatique et cet indicateur est utilisé pour sélectionner et diagnostiquer la fibrose kystique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Chaîne d’alpha-trypsine 1 ; chaîne d’alpha-trypsine 2 ; trypsine anionique I ; trypsine anionique-1 ; bêta-trypsine ; trypsinogène cationique ; proenzyme digestive ; MGC120175 ; MGC149362 ; trypsine non fonctionnelle 1 ; trypsine pancréatique 1 ; pretrypsinogène I ; protéase sérine 1 ; protéase, sérine 1 ; protéase, sérine 1 (trypsine 1) ; protéase, sérine, 1 ; protéase, sérine, 1 (trypsine 1) ; protéase, sérine, 2 ; PRSS1 ; PTRYI ; RATPTRYI ; protéase de sérine 1 ; TCR V bêta 4.1 ; TRP1 ; TRY1 ; Try-1 ; TRY4 ; Trygn16 ; TRYP1 ; TRYP8 ; trypsine 1 ; trypsine I ; trypsine-1 ; trypsinogène ; trypsinogène 1 ; trypsinogène 16 ; trypsinogène A |
| Plage de dosage | 0,29 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,29 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P07477 |
| Symbole de gène(s) | PRSS1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu