missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour trypsine humaine 1 / PRSS1

Code produit. p-7219682
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17115259

Marque: Invitrogen™ EH468RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Le kit Human Trypsin 1 / PRSS1 quantifie la trypsine 1 / PRSS1 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la trypsine PRSS1 humaine naturelle et recombinante.

La trypsine est une enzyme 24 kDa de la famille des protéases à sérine. Elle est produite dans le pancréas comme précurseur inactif, le trypsinogène, mais l’enzyme active se trouve dans le tractus gastro-intestinal où il dégrade les protéines en grands peptides. La trypsine préfère les résidus de lysine et d’arginine. L’un des substrats de la trypsine est le chymotrypsinogène qui est clivé pour produire la chymotrypsine active. Des niveaux élevés de trypsine immunoréactive dans la circulation sanguine peuvent indiquer un dysfonctionnement pancréatique et cet indicateur est utilisé pour sélectionner et diagnostiquer la fibrose kystique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Chaîne d’alpha-trypsine 1 ; chaîne d’alpha-trypsine 2 ; trypsine anionique I ; trypsine anionique-1 ; bêta-trypsine ; trypsinogène cationique ; proenzyme digestive ; MGC120175 ; MGC149362 ; trypsine non fonctionnelle 1 ; trypsine pancréatique 1 ; pretrypsinogène I ; protéase sérine 1 ; protéase, sérine 1 ; protéase, sérine 1 (trypsine 1) ; protéase, sérine, 1 ; protéase, sérine, 1 (trypsine 1) ; protéase, sérine, 2 ; PRSS1 ; PTRYI ; RATPTRYI ; protéase de sérine 1 ; TCR V bêta 4.1 ; TRP1 ; TRY1 ; Try-1 ; TRY4 ; Trygn16 ; TRYP1 ; TRYP8 ; trypsine 1 ; trypsine I ; trypsine-1 ; trypsinogène ; trypsinogène 1 ; trypsinogène 16 ; trypsinogène A
Plage de dosage 0,29 à 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,29 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P07477
Symbole de gène(s) PRSS1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Trypsine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis