missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de visfatine humaine

Code produit. 17134793
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17134793

Marque: Invitrogen™ EH482RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Visfatin quantitates human Visfatin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Visfatin.

La visfatine, également connue sous le nom de facteur de stimulation des colonies de cellules pré-B, est une adipocytokine sécrétée abondamment par le tissu adipeux viscéral, avec des effets insulino-mimétiques. La visfatine imite la signalisation de l’insuline en se liant au récepteur de l’insuline et en réduisant la libération de glucose par les cellules hépatiques, tout en stimulant l’utilisation du glucose dans les adipocytes et les myocytes. La visfatine est également impliquée dans l’amélioration de la prolifération cellulaire, la biosynthèse de la nicotinamide mononucléotide et dinucléotide et de l’homéostasie du glucose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 1110035O14Rik ; AI314458 ; AI480535 ; DKFZp666B131 ; EC 2.4.2.12 ; MGC117256 ; NAmPRTase ; NAMPT ; nampta ; nicotinamide phosphoribosyltransférase ; nicotinamide phosphoribosyltransférase a ; PBEF ; Pbef1 ; facteur d’amélioration des cellules pré-B ; facteur d’amélioration des colonies pré-B ; facteur d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; facteur d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; homologue du facteur 1 d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; RCJMB04_6p13 ; VF ; Visfatine
Plage de dosage 1,1 à 300 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P43490
Symbole de gène(s) NAMPT
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible NAMPT
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis