missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de visfatine humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Visfatin quantitates human Visfatin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Visfatin.
La visfatine, également connue sous le nom de facteur de stimulation des colonies de cellules pré-B, est une adipocytokine sécrétée abondamment par le tissu adipeux viscéral, avec des effets insulino-mimétiques. La visfatine imite la signalisation de l’insuline en se liant au récepteur de l’insuline et en réduisant la libération de glucose par les cellules hépatiques, tout en stimulant l’utilisation du glucose dans les adipocytes et les myocytes. La visfatine est également impliquée dans l’amélioration de la prolifération cellulaire, la biosynthèse de la nicotinamide mononucléotide et dinucléotide et de l’homéostasie du glucose.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 1110035O14Rik ; AI314458 ; AI480535 ; DKFZp666B131 ; EC 2.4.2.12 ; MGC117256 ; NAmPRTase ; NAMPT ; nampta ; nicotinamide phosphoribosyltransférase ; nicotinamide phosphoribosyltransférase a ; PBEF ; Pbef1 ; facteur d’amélioration des cellules pré-B ; facteur d’amélioration des colonies pré-B ; facteur d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; facteur d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; homologue du facteur 1 d’amélioration des colonies de cellules pré-B ; RCJMB04_6p13 ; VF ; Visfatine |
| Plage de dosage | 1,1 à 300 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P43490 |
| Symbole de gène(s) | NAMPT |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu