Learn More
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Assay 46-plex Fixed Panel
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Espèces | Human |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |