Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
Code produit. 17600107 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
1 000 μg
Conditionnement:
1000µg
100µg
10µg
Code produit. 17600107
Marque: Proteintech HZ13261000UG
HumanKine™ recombinant protein
Spécification
Numéro d’adhésion P01133
Formule 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Identification génétique (Entrez) 1950
Poids moléculaire 7 kDa, monomer, glycosylated
Quantité 100 μg
Source HEK293
Conditions de stockage Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Concentration en endotoxines <1.0 EU/μg
Réactivité spécifique Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Activité 0.1-0.6 ng/mL EC50
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité >95%