Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human FGF Basic-TS Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
65.00€ - 550.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2247 |
---|---|
Poids moléculaire | 17 kDa, monomer, non-glycosylated |
Espèces | Human |
Reconstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Contenu et stockage | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16851406
|
Proteintech™
HZ-1285-10UG |
10 μg |
65.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16861406
|
Proteintech™
HZ-1285-50UG |
50 μg |
137.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16841406
|
Proteintech™
HZ-1285-100UG |
100 μg |
154.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16831406
|
Proteintech™
HZ-1285-1000UG |
1000 μg |
550.00€
1000µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spécification
2247 | |
Human | |
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. | |
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system | |
> 95% |
17 kDa, monomer, non-glycosylated | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50 | |
Lyophilized |