missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human PDGFaa Protein

Code produit. 16851366 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16851366

Marque: Proteintech™ HZ1215100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Spécification

Identification génétique (Entrez) 5154
Poids moléculaire 35, 40 and 45 kDa, homodimer, glycosylated
Quantité 100 μg
Espèces Human
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 10 mM HOAc containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Contenu et stockage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Activité Typically ≤ 10 ng/mL EC50
Système d’expression Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité > 95%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis