Learn More
Acide humique, sel de sodium, 45-70 %, technique, (sous forme d'acide humique)
Code produit 10560211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560211 1kg Flacon en plastique -
10284820 5 g Flacon en verre 5g
10102920 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120860010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-04-4
Formule moléculaire C9H8Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.139
Numéro MDL MFCD00135560
Clé InChI HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
CID PubChem 21908873
Nom IUPAC Disodium ; bicyclo[2.2.1 ‡ hept-5 -ene-2,3-dicarboxylate
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Humic acid, sodium salt
Note relative au nom tech., 50-60% (as humic acid)
Point de fusion >300,0°C
Couleur Noir
Plage de pourcentage du dosage 45-70%
Pourcentage de pureté 45 to 70%
Qualité Technique
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 14 % à 25 % (105°C, 4 h)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement