Learn More
Sel de sodium d’acide humique, tech. 50-60 % (comme acide humique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426395 100 g 100g
15436395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041748.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
Le sel de sodium d’acide humique est un composant principal des matières humiques. Il stimule la croissance des plantes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-04-4
Formule moléculaire C9H8Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.139
Numéro MDL MFCD00135560
Clé InChI HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
CID PubChem 21908873
Nom IUPAC Disodium ; bicyclo[2.2.1 ‡ hept-5 -ene-2,3-dicarboxylate
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Humic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Couleur Noir
Notes de pourcentage du dosage (Comme acide humique)
Merck Index 14,4752
Informations sur la solubilité Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Pourcentage de pureté 50 to 60%
Qualité Technique
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Humic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts