Learn More
Acide humique, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chélateur métallique ; pigments. L’acide humique est utilisé comme complément du sol dans l’agriculture et comme complément nutritionnel pour les êtres humains. Il est utilisé pour améliorer la croissance et la culture des produits agricoles, des agrumes, du gazon et des fleurs. Il est également utilisé pour améliorer la résistance des sol pauvres en matières organiques. Il est utilisé pour stimuler le système immunitaire et traiter la grippe, la grippe aviaire, la grippe porcine et d’autres infections virales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Humic acid |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water. |
Sécurité et traitement
- Humic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Humic acids