Learn More
Acide humique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398898 25 g 25g
11388898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041747.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1415-93-6
Chélateur métallique ; pigments. L’acide humique est utilisé comme complément du sol dans l’agriculture et comme complément nutritionnel pour les êtres humains. Il est utilisé pour améliorer la croissance et la culture des produits agricoles, des agrumes, du gazon et des fleurs. Il est également utilisé pour améliorer la résistance des sol pauvres en matières organiques. Il est utilisé pour stimuler le système immunitaire et traiter la grippe, la grippe aviaire, la grippe porcine et d’autres infections virales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1415-93-6
Numéro MDL MFCD00147177
Spécification
Nom chimique ou matériau Humic acid
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water.