Learn More
Rotronic™ Norme d’humidité
Code produit 11910665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11910665 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11910665 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur EA50SCS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kit d'étalonnage humidité
• Etalon certifié, les 5 ampoules de 5mL
• 50%HR
• Inclus avec certificat d'étalonnage SCS (reconnu Cofrac), durée conservation 10 ans. Tolérance ±0,1% HR
• Solution étalon certifiée
• Etalon en ampoule 5mL
• 50% HR, le lot
• Inclus avec certificat d'etalonnage SIS (reconnu COFRAC)
• 50% HR - 0,50 aW
• Etalon certifié en ampoule 5mL
• Etalon certifié
• Tolérance ±0,1% HR.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Humidimètre
Type Norme d’humidité
Quantité 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • etalon d'humidite 50% HR
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride