missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotronic™ Normes d’humidité

Code produit 10212820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Norme d’humidité
Norme d’humidité (certifiée)
Type de solution:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de solution Conditionnement
10212820 Norme d’humidité (certifiée) 10% RH 1 pièce
11980745 Norme d’humidité (certifiée) 0.5% RH 5 pièces
11960655 Norme d’humidité 10% RH 5 pièces
11930665 Norme d’humidité 80% RH 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10212820 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur EA10SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    101.00€ / 1 pièces
    Économisez 89.00€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage

Pour l’étalonnage et le réglage sur site des sondes ROTRONIC avec instrument portatif

Avec les étalons d’humidité, un dispositif d’étalonnage et un logiciel HW4 fonctionnant sur un PC, ces opérations sont simples à réaliser.

  • Les ampoules contiennent des solutions salines non saturées
  • Méthode d’étalonnage sur site simple et sûre
  • Durée de conservation illimitée

Spécification

Conditionnement 0.1
Certificat d’analyse Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Technique Étalonnage et ajustement sur site de Rotronic la sonde
À utiliser avec (équipement) Rotronic Instrument
Type de solution 10% RH
Type Norme d’humidité (certifiée)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.