Learn More
Rotronic™ Normes d’humidité
Description
Includes
Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Avec les étalons d’humidité, un dispositif d’étalonnage et un logiciel HW4 fonctionnant sur un PC, ces opérations sont simples à réaliser.
- Les ampoules contiennent des solutions salines non saturées
- Méthode d’étalonnage sur site simple et sûre
- Durée de conservation illimitée
Spécification
Spécification
| Conditionnement | 0,8 |
| Certificat d’analyse | Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage |
| Technique | Étalonnage et ajustement sur site de Rotronic la sonde |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument Rotronic |
| Type de solution | 80% RH |
| Type | Norme d’humidité |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- etalon d'humidite 80% HR
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride