Learn More
Rotronic™ Normes d’humidité
Code produit 11980745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Norme d’humidité
Norme d’humidité (certifiée)
Type de solution:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de solution unitSize
11980745 Norme d’humidité (certifiée) 0.5% RH 5 pièces
10212820 Norme d’humidité (certifiée) 10% RH 1 pièce
11960655 Norme d’humidité 10% RH 5 pièces
11930665 Norme d’humidité 80% RH 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11980745 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur EA00SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.49€
    101.00€ / 5 pièces
    Économisez 18.49€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Pour l’étalonnage et le réglage sur site des sondes ROTRONIC avec instrument portatif
Avec les étalons d’humidité, un dispositif d’étalonnage et un logiciel HW4 fonctionnant sur un PC, ces opérations sont simples à réaliser.
  • Les ampoules contiennent des solutions salines non saturées
  • Méthode d’étalonnage sur site simple et sûre
  • Durée de conservation illimitée
Spécification
Conditionnement 0,005
Certificat d’analyse Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Technique Étalonnage et réglage sur site de la sonde Rotronic
À utiliser avec (équipement) Instrument Rotronic
Type de solution 0.5% RH
Type Norme d’humidité (certifiée)