Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HVD4-5
Click to view available options
Actionnement:
Manuel
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fiche des spécifications techniques
| Modèle de soupape | 4-5 |
|---|---|
| Description du modèle de soupape | Voie du flux de distribution 4 ports |
| Circuit de fluide | PTFE/CTFE |
| Taille de la soupape | HV |
| Diamètre nominal du port | 0,059 in (1,5 mm) |
| Dimension extérieure du corps de soupape | 0,75 in (19,1 mm) |
| Matériau de boîtiers | Aluminium |
| Volume mort total | 16,8 μl |
| Actionné | Paillasse |
| Couple de rupture | 15 oz-in (105,9 mNm) |
| Montage sur panneau | Non |
| Température de fonctionnement élevée | 38 °C (100 °F) |
| Température de fonctionnement basse | -12 °C (10 °F) |
| Pression de fonctionnement | 0 à 100 psig (0 à 6,9 bars) |
| Température de stockage élevée | 38 °C (100 °F) |
| Température de stockage basse | -18 °C (0 °F) |
Spécification
Spécification
| Actionnement | Manuel |
| No. of Ports | Voie du flux de distribution 4 ports |