Learn More
R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 paquet (6 plaques)
Une plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
96 pièces
Description
The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.63 - 40ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.2ng/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Spécificité | 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Quantité | Une plaque à 96 puits |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |