Learn More
STEMCELL Technologies Hyaluronidase
Code produit. 17199271
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
300 000 U
50 000 U
Code produit. 17199271
Marque: STEMCELL Technologies 07461
For hydrolysis of hyaluronic acid
  • Hyaluronidase is a polysaccharidase consisting of a single polypeptide chain of 450 amino acid residues and contains four disulfide bonds
  • Hyaluronidase is glycosylated and contains 5% mannose and 2.17% glucosamine (Borders & Raftery)
  • Hyaluronidase cleaves endo-N-acetlyhexosaminic bonds in hyaluronic acid and chondroitin sulfate A and C to tetrasaccharide residues, as hyaluronic acid and chondroitin sulfate are often found in connective tissues
  • Hyaluronidase is frequently used with other proteases such as collagenase
Spécification
À utiliser avec (application) Hydrolysis of Hyaluronic Acid
Quantité 50 000 U
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.