Description
Le système Axygen HybridRack combine durabilité et fonctionnalité afin de créer une nouvelle pointe de pipette écologique qui est soutenue par la qualité et la valeur de Coring.
- Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
- Le plateau en plastique combiné à la base en carton offre une plateforme de pipetage stable. Le système HybridRack est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de pipeter directement à partir du système, même lorsqu’ils utilisent un instrument multicanal.
- La base en carton peut être facilement recyclée dans le cadre de la plupart des programmes de recyclage locaux.
- Toutes les références du système HybridRack sont fournies stériles. Les configurations avec filtre, Maxymum Recovery et sans filtre sont disponibles.
- Le système HybridRack est fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée selon les normes ISO 13485, ISO 14001 et Energy Star.
- Les pointes de pipette incluses dans l’offre HybridRack sont les mêmes que celles de la ligne de produits Axygen MultiRack.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Rouge |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Version longue |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |