Learn More
Axygen™ Pointe de pipette HybridRack™, longue, surface Maxymum Recovery
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
Le système Axygen HybridRack combine durabilité et fonctionnalité afin de créer une nouvelle pointe de pipette écologique qui est soutenue par la qualité et la valeur de Coring.
- Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
- Le plateau en plastique combiné à la base en carton offre une plateforme de pipetage stable. Le système HybridRack est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de pipeter directement à partir du système, même lorsqu’ils utilisent un instrument multicanal.
- La base en carton peut être facilement recyclée dans le cadre de la plupart des programmes de recyclage locaux.
- Toutes les références du système HybridRack sont fournies stériles. Les configurations avec filtre, Maxymum Recovery et sans filtre sont disponibles.
- Le système HybridRack est fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée selon les normes ISO 13485, ISO 14001 et Energy Star.
- Les pointes de pipette incluses dans l’offre HybridRack sont les mêmes que celles de la ligne de produits Axygen MultiRack.
Spécification
Spécification
| Description | Surface Maxymum Recovery |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Rouge |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Version longue |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Rouge |
| Afficher plus |