Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard, Maxymum Recovery Surface
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200071380 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
100 μl
200 μl
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. Volume (métrique) unitSize
30090427 100 μl 960 pièces
30090439 200 μl 960 pièces
30090433 20 μl 960 pièces
3 options
Code produit. 30090427
Marque: Axygen™ ERF100LRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
Le système Axygen HybridRack combine durabilité et fonctionnalité afin de créer une nouvelle pointe de pipette écologique qui est soutenue par la qualité et la valeur de Coring.
  • Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
  • Le plateau en plastique combiné à la base en carton offre une plateforme de pipetage stable. Le système HybridRack est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de pipeter directement à partir du système, même lorsqu’ils utilisent un instrument multicanal.
  • La base en carton peut être facilement recyclée dans le cadre de la plupart des programmes de recyclage locaux.
  • Toutes les références du système HybridRack sont fournies stériles. Les configurations avec filtre, Maxymum Recovery et sans filtre sont disponibles.
  • Le système HybridRack est fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée selon les normes ISO 13485, ISO 14001 et Energy Star.
  • Les pointes de pipette incluses dans l’offre HybridRack sont les mêmes que celles de la ligne de produits Axygen MultiRack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Surface Maxymum Recovery
Volume (métrique) 100 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Non autoclavable
Format Rack
Type de pointe Étalon
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Matériau Polypropylène
Graduations Aucun