Learn More
Cytiva Milieux de culture en poudre HyClone™ ActiCHO™ P
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Description
Le milieu de culture cellulaire en poudre ActiCHO P est défini chimiquement, contenant du poloxamère 188, sans insuline ni L-glutamine.
- Exempt d’hydrolysat et de composants dérivés d’animaux (ADCF) Il n’y a pas de protéines, de peptides ou de facteurs de croissance dans le milieu ActiCHO P.
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Stérilité | Non stérile |
| Avec additifs | Poloxamère 188 |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans insuline |
| Quantité | 5 L |
| Contenu et stockage | 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |