Learn More
Cytiva Milieux de culture de cellules souches somatiques humaines HyClone™ AdvanceSTEM™
Click to view available options
Type de produit:
Milieu de différenciation adipogénique
Conditionnement:
450mL
Description
Recherchez les cellules souches mésenchymateuses avec les milieux de cellules souches somatiques humaines HyClone™ AdvanceSTEM™.
Produits AdvanceSTEM
• Validés pour culture de cellules souches
• Votre challenge: maintenir vos cultures de cellules souches à un stade indifférencié ou les différencier de façon dirigée
• Notre réponse: la gamme de produits Hyclone™ AdvanceSTEM
• Milieu AdvanceSTEM pour cellules souches somatiques humaines
• Milieu pour la différenciation chondrogénique
• Validés pour culture de cellules souches
• Votre challenge: maintenir vos cultures de cellules souches à un stade indifférencié ou les différencier de façon dirigée
• Notre réponse: la gamme de produits Hyclone™ AdvanceSTEM
• Milieu AdvanceSTEM pour cellules souches somatiques humaines
• Milieu pour la différenciation chondrogénique
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches mésenchymateuses |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de différenciation adipogénique |
| Stérilité | Stérilisé par filtration |
| Quantité | 450 mL |
| Contenu et stockage | Stocker de 2deg; à 8deg;C, à l’abri de la lumière |