Learn More
Cytiva Kit de développement de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™
Code produit. 11576351
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
500mL
Code produit. 11576351
Marque: Cytiva SH30879.02
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Favorisez l’expansion et le maintien de cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) non différenciées grâce au kit d’expansion de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses humaines non différenciées
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture de différenciation de cellules souches
Stérilité Stérilisation par filtration
Quantité 1 000 ml
Contenu et stockage Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière
Description Milieu de base de cellules souches mésenchymateuses