Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
| Description | 100 ml |
| Type de produit | Sérum bovin de croissance |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Traitement | Néant |
| Testé pour | Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Concentration en endotoxines | ≤ 10 EU/ml |
| Afficher plus |