Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit. p-7058015
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 10414075
Marque: Cytiva SH30401.02
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ originaire de Nouvelle-Zélande, un substitut excellent et économique au SVF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Azote uréique du sang, Calcium, Créatinine, Fer, Bilirubine totale, Chlorure, Gamma globuline, Glucose, IgG, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Phosphore inorganique, pH, Potassium, Pourcentage de saturation, SGOT, SGPT, Protéines totales, Sodium, Protéines totales
Certifications/Conformité Règlements USDA
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Description Sérum de veau (Nouvelle-Zélande)
Quantité 1 000 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration à 0,1 μm
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 25 EU/ml
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus Oui