Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Code produit. 10546863
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 ml
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradiés
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
Code produit. 10546863
Marque: Cytiva SH30073.02
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
pLe sérum de veau HyClone est disponible avec ou sans supplément de fer. Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF. Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF. Le sérum de veau est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Pays d’origine United States
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Tests de sécurité USDA inclus Oui