Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 3
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1L
500mL
Description
- Chimiquement défini (CD), sans composants d’origine animale (ADCF) et sans protéines
- Prend en charge les cultures par lots nourriciers avec des acides aminés, des vitamines, du glucose et des éléments à l’état de traces
- Développé pour la production de protéines recombinantes avec différentes lignées cellulaires, y compris des lignées cellulaires d’hybridome et de myélome
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication de cultures cellulaires modernes dans les applications de biotraitement et de recherche
- Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
- Disponible en tant que solution d’alimentation liquide prête à l’emploi
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hybridomes, myélomes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément Cell Boost |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Amélioration de la productivité et de la croissance des cellules dans les cultures par lots nourriciers |
| Gamme de produits | HyClone |
| Quantité | 500 mL |