Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal caractérisé, origine Nouvelle-Zélande
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 35 kGy)
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy)
Irradié (30 à 40 kGy)
Irradiés
Testé pour cellules souches embryonnaires
Conditionnement:
500mL
50mL
Description
- Répond aux exigences de la plupart des utilisateurs
- Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
- Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
- Soumis à des analyses biochimiques modérées
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-211 |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Forme | Sérum |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Sterilization Method | Triple filtration séquentielle, 100 nm |
| Qualité | Caractérisé |
| Traitement | Irradié (30 à 40 kGy) |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| Concentration en endotoxines | ≤ 20 UE/ml |
| Afficher plus |