Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Néant
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- Améliorez la croissance des cellules
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Specifica
Specifica
| Dosages supplémentaires | Albumine |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
| Qualité | Caractérisé |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto