Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (origine États-Unis)
Code produit. p-7145857
Click to view available options
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Néant
Conditionnement:
50mL
Code produit. 12604217
Marque: Cytiva SH30071.01HI
Améliorez la croissance des cellules. Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques.
liFournit des protéines, hormones, facteurs de croissance, métabolites et nutriments importants pour votre processus de culture cellulaire/lilinbsp;Produit à l’aide de la technologie True Pool qui minimise la variabilité entre les flacons/liliTesté pour les Globulines gamma, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, Transaminase glutamique pyruvique, Glutamate-oxaloacétate transaminase, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, Capacité totale de fixation du fer (TIBC), Coefficient de saturation en fer, Glucose et IgG/liliProvenance américaine/li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG, Gamma globuline
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Qualité Caractérisé
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA