Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradié, 30 à 45 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
Description
- Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
- Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
| Additif | Fer et composants dérivés naturels |
| Quantité | 1000 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtre séquentiel, 100 nm ; irradiation aux rayons gamma |
| Traitement | Irradié, 25 à 40 doses |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV |
| Inactivé par la chaleur | Non |