Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ (États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
Description
pLe sérum de veau Cosmic HyClone est un sérum de veau à haut rendement qui a été enrichi en fer et un mélange exclusif de facteurs favorisant la croissance. Le résultat est un sérum naturellement dérivé de haute qualité qui a démontré d’excellentes performances avec un large éventail de types de cellules. Tous les composants du sérum de veau Cosmic proviennent des États-Unis et sont traçables./p
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtre séquentiel, 100 nm ; irradiation aux rayons gamma |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Inactivé par la chaleur | Oui |