Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieux de culture
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, HEPES
Glutamine, HEPES, Pyruvate de sodium
HEPES
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Sans additif:
Sans HEPES
Sans HEPES, No Phenol Red
Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Sans glutamine
Description
- Système testé avec les sérums HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de qualité WFI et subissent une filtration stérile de 0,1 μm
- Différentes présentations de conditionnement, notamment les très pratiques paquets de six HyQPAK™
- Mélange de pièces égales de milieux F12 de DMEM et Ham
- La formulation associe une forte concentration de glucose, d’acides aminés et de vitamines du DMEM à une grande variété d’autres composants disponibles dans le F-12 de Ham
- Contient 17,5 mmol/l de glucose et 0,999 mmol/l de pyruvate de sodium
- Concentration : 2,5 mM de L-glutamine et 15 mM d’HEPES
- Disponible avec ou sans L-glutamine, rouge de phénol ou HEPES
- Disponibles en plusieurs tailles et configurations de liquide ou de poudre
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu DMEM/F12 avec L-glutamine, HEPES, pyruvate de sodium |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Pyruvate de sodium |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction