Learn More
Cytiva Milieu en poudre DMEM/HIGH HyClone™
Code produit. p-7058074
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 Litres
Conditionnement:
10L
2 pièces
Code produit. 11501781
Marque: Cytiva SH30003.03
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce à des milieux riches en glucose DMEM en poudre. Le milieu DMEM/HIGH en poudre HyClone™ est fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
  • Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
  • Les procédés de fabrication les plus astreignants garantissent l’homogénéité du produit d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium
Sterilization Method Non stérile
Avec additifs Glutamine, Glucose
Sans additif Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium
Quantité 10 L
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité