Learn More
Cytiva Sérum de donneur bovin adulte HyClone™ (États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Traitement:
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Néant
Conditionnement:
1L
Descripción
- Provenant d’un troupeau en pâturage rationné gardé dans des locaux sous licence USDA
- Les bovins de ces troupeaux sont utilisés exclusivement pour la production de produits sanguins bovins de donneurs
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-259 |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de donneur bovin adulte |
| Quantité | 1 L |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Traitement | Néant |
| Concentration en endotoxines | ≤ 50 UE/ml |
| Inactivé par la chaleur | Non |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 25 mg/dl |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido