Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin
Code produit. 17286936
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Traitement:
Irradié
Néant
Conditionnement:
1 pièce
1L
Code produit. 17286936
Marque: Cytiva SH30074.04IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Soigneusement prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis faisant régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
Prélèvement de sérum :
  • Du prélèvement au conditionnement final
  • Chaque étape est documentée
  • Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuellement en vigueur.
Traitement rapide et fiable :
  • Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse.
  • Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
Étalons pour test de contrôle qualité :
  • Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité.
Traitement True Pool :
  • Pools créés après filtration et avant emballage final.
  • Qualité constante de la première à la dernière bouteille.
  • Plus grande constance et moins de différences au sein d’un même lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumin
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Equine Serum
Quantité 1 l
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Traitement Irradié
Testé pour BVDV, Rabies Virus, Reovirus, Cytopathogenic Agents
Inactivé par la chaleur No
Gamme de produits HyClone