Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (originaire des États-Unis)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 kGy)
Irradiés
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Description
- Les troupeaux donneurs reçoivent une alimentation enrichie leur assurant une nutrition appropriée et jeûnent préalablement au prélèvement sanguin pour réduire la concentration lipidique
- Pour effectuer le prélèvement sanguin, les chevaux sont isolés dans des installations fermées, spécialement équipées pour une collecte aseptique
- Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont systématiquement pratiqués sur chaque cheval
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie de pool véritable pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
| Quantité | 100 mL |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Testé pour | BVDV, Virus de la rage, Réovirus, Agents cytopathogènes |
| Inactivé par la chaleur | Oui |