Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (originaire des États-Unis)
Code produit. p-7145855
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 kGy)
Irradiés
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 17246896
Marque: Cytiva SH30074.03IR2540
Enrichissez la croissance de culture cellulaire avec ce sérum américain collecté sur des troupeaux donneurs sélectionnés faisant l’objet de contrôles et de soins vétérinaires réguliers. Traçabilité complète à la source d’origine.
  • Les troupeaux donneurs reçoivent une alimentation enrichie leur assurant une nutrition appropriée et jeûnent préalablement au prélèvement sanguin pour réduire la concentration lipidique
  • Pour effectuer le prélèvement sanguin, les chevaux sont isolés dans des installations fermées, spécialement équipées pour une collecte aseptique
  • Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont systématiquement pratiqués sur chaque cheval
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie de pool véritable pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Dosages supplémentaires Insuline, gamma globuline, phosphatase alcaline, déhydrogénase lactate, SGPT, SGOT, pH, albumine, sang, urée, azote, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, fer, TIBC, pourcentage de saturation, glucose, IgG
    Quantité 500 mL
    Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
    Traitement Irradié (25 à 40 kGy)
    Testé pour BVDV, virus de la rage, réovirus, agents cytopathogènes
    Inactivé par la chaleur Non