Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de donneur équin, origine É-U.
Code produit. p-7087621
Click to view available options
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 kGy)
Conditionnement:
1L
Code produit. 16625745
Marque: Cytiva SH30074.04HI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire ; une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Soigneusement prélevés chez les animaux nourris avec un régime alimentaire enrichi pour garantir une bonne nutrition
  • Pour réduire la concentration lipidique, le sang du troupeau d’équidés est prélevé à jeun dans une installation spéciale à l’aide de techniques aseptiques
  • Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont pratiqués sur chaque cheval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age > 6 mois
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum de donneur équin
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Inactivé par la chaleur
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone