Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à forte teneur en glucose
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30022.FS
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Glutamine, Glucose | |
6 x 500 mL |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans pyruvate de sodium |