Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à faible teneur en glucose
Code produit. p-7058062
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Code produit. 10465595
Marque: Cytiva SH30021.FS
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu Eagle modifié de Dulbecco faible en glucose (DMEM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
  • Tous les composants des matières premières doivent passer des tests de contrôle de qualité stricts pour confirmer le niveau de qualité approprié
  • Testé pour déterminer quels ingrédients (le cas échéant) sont d’origine animale ou s’ils ont été en contact avec des matières d’origine animale lors de la fabrication
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés à l’aide d’une eau purifiée de qualité industrielle et subissent une filtration stérile
  • Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMEM / glucose faible avec L-glutamine, pyruvate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Avec additifs Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Quantité 6 x 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière