Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Code produit. 11551841
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
6 x 1 000 ml
6 x 500 ml
Avec additifs:
Glucose
Glucose, Pyruvate de sodium
Glutamine, Glucose
Glutamine, Pyruvate de sodium
Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides
Sans additif:
Sans HEPES
Sans glutamine
Sans glutamine, No Phenol Red
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Code produit. 11551841
Marque: Cytiva SH30081.01
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMEM / glucose élevé avec L-glutamine et pyruvate de sodium
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Avec additifs Glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière