Learn More
Cytiva Saline tamponnée au phosphate de Dulbecco HyClone™, poudre
Code produit. 10015643
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 L
50 L
Conditionnement:
10L
2 pièces
2.50kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10015643
Marque: Cytiva 424420025
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Culture de cellules tampons avec solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (PBS) HyClone™, poudre.
Spécification
Certifications/Conformité Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
Contenu et stockage 2° à 8°C
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Quantité 10 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.