Learn More
Cytiva Saline tamponnée au phosphate de Dulbecco HyClone™, poudre
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 L
50 L
Conditionnement:
10L
2 pièces
2.50kg
Description
Culture de cellules tampons avec solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (PBS) HyClone™, poudre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Forme | Poudre |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium |
| Quantité | 10 L |