Learn More
Cytiva Solution saline équilibrée 1X de Earle HyClone™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Composants :
- Chlorure de calcium (anhydre) : 200 mg/l
- Chlorure de potassium : 400 mg/l
- Phosphate de potassium monobasique (anhydre) : 0 mg/l
- Sulfate de magnésium (anhydre) : 97,67 mg/L
- Chlorure de sodium : 6800 mg/l
- Phosphate de sodium dibasique (anhydre) : 0 mg/l
- Phosphate de sodium monobasique H20 : 140 mg/l
- D-glucose (anhydre) : 1000 mg/l
- Rouge de phénol-Na : 11 mg/l
- Bicarbonate de sodium : 2200 mg/l
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 Consignes |
| Contenu et stockage | 15° à 3°C |
| Description | 1 X, avec calcium, magnésium et rouge de phénol |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Avec additifs | Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Rouge de phénol |
| Niveau d’endotoxines | =1,0 EU/ml |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| Afficher plus |